5-Brom-2-nitrophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-hydroxy-4-nitrobenzene
OR30929-10G OR30929-1G OR30929-5G
APOSOR30929-10GEA 240 DKK
APOSOR30929-10G APOSOR30929-1G APOSOR30929-5G
5-Brom-2-nitrophenol 97%
5-Brom-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Smeltepunkt: 40…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095027
CAS-nummer: 27684-84-0