4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309289-250MG OR309289-100MG
APOSOR309289-250MGEA 933 DKK
APOSOR309289-250MG APOSOR309289-100MG
4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline ≥97%
4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀BrNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 927800-62-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III