3-Hydroxy-4-quinolincarboxylsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR309281-1G OR309281-250MG
APOSOR309281-1GEA 2210 DKK
APOSOR309281-1G APOSOR309281-250MG
3-Hydroxy-4-quinolincarboxylsyre
3-Hydroxy-4-quinolincarboxylsyre
Formel: C₁₀H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01536959
CAS-nummer: 118-13-8
EINECS: 204-236-7