2-chloro-8-methylquinoline-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309277-5G OR309277-25G
APOSOR309277-5GEA 474 DKK
APOSOR309277-5G APOSOR309277-25G
2-chloro-8-methylquinoline-3-carbaldehyde
2-chloro-8-methylquinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02227041
CAS-nummer: 73568-26-0