2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309262-1G OR309262-100MG OR309262-250MG OR309262-500MG OR309262-2.5G
APOSOR309262-1GEA 2950 DKK
APOSOR309262-1G APOSOR309262-100MG APOSOR309262-250MG APOSOR309262-500MG APOSOR309262-2.5G
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-methanol
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-methanol
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02232332
CAS-nummer: 92172-83-3