6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
OR309253-1G OR309253-5G
APOSOR309253-1GEA 2330 DKK
APOSOR309253-1G APOSOR309253-5G
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO₃
Molekylvægt: 203.2 g/mol
Smeltepunkt: 248…250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02227056
CAS-nummer: 123990-78-3