7,8-Dichloro-4-quinolinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309218-1G OR309218-250MG
APOSOR309218-1GEA 2130 DKK
APOSOR309218-1G APOSOR309218-250MG
7,8-Dichloro-4-quinolinol
7,8-Dichloro-4-quinolinol
Formel: C₉H₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272453
CAS-nummer: 871217-91-3