6-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309212-1G OR309212-5G
APOSOR309212-1GEA 2200 DKK
APOSOR309212-1G APOSOR309212-5G
6-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
6-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formel: C₁₅H₁₄ClNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09787825
CAS-nummer: 92525-74-1