6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309207-1G OR309207-5G
APOSOR309207-1GEA 2260 DKK
APOSOR309207-1G APOSOR309207-5G
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06254736
CAS-nummer: 92513-40-1