6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR309201-1G OR309201-5G
APOSOR309201-1GEA 2170 DKK
APOSOR309201-1G APOSOR309201-5G
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClN
Molekylvægt: 256.5300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684154
CAS-nummer: 113092-96-9