5-Brom-2-nitrobenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30919-5G OR30919-1G OR30919-25G
APOSOR30919-5GEA 186 DKK
APOSOR30919-5G APOSOR30919-1G APOSOR30919-25G
5-Brom-2-nitrobenzonitril
5-Brom-2-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
Smeltepunkt: 116…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699674
CAS-nummer: 89642-50-2