(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309160-25G OR309160-5G
APOSOR309160-25GEA 1390 DKK
APOSOR309160-25G APOSOR309160-5G
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094725
CAS-nummer: 138108-72-2