(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR309159-1G OR309159-5G
APOSOR309159-1GEA 828 DKK
APOSOR309159-1G APOSOR309159-5G
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formel: C₅H₁₁NO
Kogepunkt: 165…171 °C
Massefylde: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09260722
CAS-nummer: 110013-19-9