tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR309157-5G OR309157-1G
APOSOR309157-5GEA 305 DKK
APOSOR309157-5G APOSOR309157-1G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Kogepunkt: 285…291 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179040
CAS-nummer: 114214-69-6