Pyrrolidin-3-ylmethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR309156-1G OR309156-5G
APOSOR309156-1GEA 280 DKK
APOSOR309156-1G APOSOR309156-5G
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formel: C5H11NO
Kogepunkt: 165…171 °C
Massefylde: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07773080
CAS-nummer: 5082-74-6