(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR309144-1G
OR309144-250MG
APOSOR309144-1GEA
2910
DKK
APOSOR309144-1G
APOSOR309144-250MG
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 95%
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Formel:
C₉H₁₆BrNO₂ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD17214728 CAS-nummer: 569660-89-5 UN nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |