(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 95%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

OR309144-1G OR309144-250MG
APOSOR309144-1GEA 2910 DKK
APOSOR309144-1G APOSOR309144-250MG
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 95%
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Formel: C₉H₁₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17214728
CAS-nummer: 569660-89-5
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR