4-Methylpiperazin-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309137-1G OR309137-10G OR309137-5G
APOSOR309137-1GEA 345 DKK
APOSOR309137-1G APOSOR309137-10G APOSOR309137-5G
4-Methylpiperazin-2-one 97%
4-Methylpiperazin-2-one
Formel: C₅H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11870124
CAS-nummer: 34770-60-0