3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309100-1G OR309100-5G
APOSOR309100-1GEA 3550 DKK
APOSOR309100-1G APOSOR309100-5G
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol 97%
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol
Formel: C₄H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20444451
CAS-nummer: 1305208-47-2