Oxetane-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR309073-1G OR309073-250MG OR309073-5G
APOSOR309073-1GEA 785 DKK
APOSOR309073-1G APOSOR309073-250MG APOSOR309073-5G
Oxetane-3-carboxylic acid
Oxetane-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₆O₃
Kogepunkt: 244 °C
Massefylde: 1,374 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 115 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD08669505
CAS-nummer: 114012-41-8