3-Methyl-3-oxetanmethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR309068-100G OR309068-25G OR309068-500G
APOSOR309068-100GEA 360 DKK
APOSOR309068-100G APOSOR309068-25G APOSOR309068-500G
3-Methyl-3-oxetanmethanol
3-Methyl-3-oxetanmethanol
Formel: C₅H₁₀O₂
Kogepunkt: 78…80 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010273
CAS-nummer: 3143-02-0