Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR309045-1G OR309045-5G
APOSOR309045-1GEA 208 DKK
APOSOR309045-1G APOSOR309045-5G
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₄H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09749828
CAS-nummer: 345954-83-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III