1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidine-2-carboxylic acid
OR309044-1G OR309044-5G
APOSOR309044-1GEA 480 DKK
APOSOR309044-1G APOSOR309044-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₅NO₄
Molekylvægt: 201.2197 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861756
CAS-nummer: 159749-28-7