Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Azetidin-3-one, N-CBZ protected, Benzyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate
OR309040-100G OR309040-25G OR309040-5G
APOSOR309040-100GEA 1970 DKK
APOSOR309040-100G APOSOR309040-25G APOSOR309040-5G
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09954923
CAS-nummer: 105258-93-3