1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309038-25G OR309038-100G
APOSOR309038-25GEA 447 DKK
APOSOR309038-25G APOSOR309038-100G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester 96%
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester
Formel: C₁₁H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037849
CAS-nummer: 128117-22-6