tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR309032-1G OR309032-250MG
APOSOR309032-1GEA 3800 DKK
APOSOR309032-1G APOSOR309032-250MG
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08544502
CAS-nummer: 939760-37-9