1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Benzyloxycarbonyl-3-azetidinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 1-Cbz-azetidine-3-carboxylate
OR309031-25G OR309031-5G
APOSOR309031-25GEA 1550 DKK
APOSOR309031-25G APOSOR309031-5G
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate 97%
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate
Formel: C₁₃H₁₅NO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11110708
CAS-nummer: 757239-60-4