1-Benzylazetidin-3-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR309026-100G OR309026-25G OR309026-5G
APOSOR309026-100GEA 6290 DKK
APOSOR309026-100G APOSOR309026-25G APOSOR309026-5G
1-Benzylazetidin-3-ol 98%
1-Benzylazetidin-3-ol
Formel: C₁₀H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00963607
CAS-nummer: 54881-13-9