(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309015-1G OR309015-10G OR309015-5G
APOSOR309015-1GEA 291 DKK
APOSOR309015-1G APOSOR309015-10G APOSOR309015-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
Formel: C₉H₁₅NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01321011
CAS-nummer: 51077-14-6