3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR309010-1G OR309010-5G OR309010-25G
APOSOR309010-1GEA 676 DKK
APOSOR309010-1G APOSOR309010-5G APOSOR309010-25G
3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100995
CAS-nummer: 905843-93-8