4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(4-Bromophenyl)pyridine-3-carboxaldehyde
OR3089-1G OR3089-50MG OR3089-250MG OR3089-500MG
APOSOR3089-1GEA 3530 DKK
APOSOR3089-1G APOSOR3089-50MG APOSOR3089-250MG APOSOR3089-500MG
4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
Formel: C₁₂H₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310797
CAS-nummer: 376646-65-0