1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Acetyl-1H-indazole
OR30885-1G OR30885-500MG
APOSOR30885-1GEA 2470 DKK
APOSOR30885-1G APOSOR30885-500MG
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
Formel: C₉H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11869763
CAS-nummer: 1001906-63-3