N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
OR30877-100G OR30877-25G
APOSOR30877-100GEA 1130 DKK
APOSOR30877-100G APOSOR30877-25G
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin 98%
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin
Formel: C₈H₁₀N₂O
Smeltepunkt: 84…87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002063
CAS-nummer: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN nummer: 1369
ADR: 4.2,II