3-(4-Bromphenyl)propionsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR3085-100G OR3085-5G
APOSOR3085-100GEA 742 DKK
APOSOR3085-100G APOSOR3085-5G
3-(4-Bromphenyl)propionsyre
3-(4-Bromphenyl)propionsyre
Formel: C₉H₉BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310793
CAS-nummer: 1643-30-7