3-(3-Bromphenyl)propionsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR3084-100G OR3084-25G
APOSOR3084-100GEA 915 DKK
APOSOR3084-100G APOSOR3084-25G
3-(3-Bromphenyl)propionsyre 97%
3-(3-Bromphenyl)propionsyre
Formel: C₉H₉BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310792
CAS-nummer: 42287-90-1