5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR30838-1G OR30838-5G OR30838-10G
APOSOR30838-1GEA 262 DKK
APOSOR30838-1G APOSOR30838-5G APOSOR30838-10G
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11007842
CAS-nummer: 1082041-34-6