6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30833-250MG OR30833-100MG
APOSOR30833-250MGEA 1020 DKK
APOSOR30833-250MG APOSOR30833-100MG
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
Formel: C8H8Br2N2
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14586465
CAS-nummer: 368426-63-5