1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Pyrazolecarboxylic acid
OR30825-5G OR30825-10G OR30825-25G
APOSOR30825-5GEA 164 DKK
APOSOR30825-5G APOSOR30825-10G APOSOR30825-25G
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂
Smeltepunkt: 282 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011558
CAS-nummer: 37718-11-9
EINECS: 253-614-5