(R)-3-Methylmorpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR308175-1G OR308175-5G OR308175-10G
APOSOR308175-1GEA 164 DKK
APOSOR308175-1G APOSOR308175-5G APOSOR308175-10G
(R)-3-Methylmorpholine
(R)-3-Methylmorpholine
Formel: C₅H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10698482
CAS-nummer: 74572-04-6