(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR308161-1G OR308161-5G
APOSOR308161-1GEA 194 DKK
APOSOR308161-1G APOSOR308161-5G
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 95%
Formel: C₁₀H₁₇NO₅
Smeltepunkt: 181 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD04114909
CAS-nummer: 869681-70-9