(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR308157-1G OR308157-5G
APOSOR308157-1GEA 230 DKK
APOSOR308157-1G APOSOR308157-5G
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06799478
CAS-nummer: 714971-28-5