Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR308153-1G OR308153-5G OR308153-250MG
APOSOR308153-1GEA 186 DKK
APOSOR308153-1G APOSOR308153-5G APOSOR308153-250MG
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410629
CAS-nummer: 878010-24-3