(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR308151-1G OR308151-5G
APOSOR308151-1GEA 226 DKK
APOSOR308151-1G APOSOR308151-5G
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09260604
CAS-nummer: 884512-77-0