1-Methylpyrrolidin-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Amino-1-methylpyrrolidine
OR308139-1G OR308139-5G OR308139-25G
APOSOR308139-1GEA 1340 DKK
APOSOR308139-1G APOSOR308139-5G APOSOR308139-25G
1-Methylpyrrolidin-3-amine 95%
1-Methylpyrrolidin-3-amine
Formel: C₅H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09971801
CAS-nummer: 13220-27-4