tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR308133-1G OR308133-5G
APOSOR308133-1GEA 0 DKK
APOSOR308133-1G APOSOR308133-5G
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12407050
CAS-nummer: 161157-50-2