tert-Butyl methyl(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR308129-1G OR308129-5G
APOSOR308129-1GEA 1400 DKK
APOSOR308129-1G APOSOR308129-5G
tert-Butyl methyl(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
tert-Butyl methyl(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06800387
CAS-nummer: 138022-04-5