tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR308123-1G OR308123-5G
APOSOR308123-1GEA 645 DKK
APOSOR308123-1G APOSOR308123-5G
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate 97%
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13194151
CAS-nummer: 169750-96-3