1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Boc-4-Amino-4-methylpiperidine, tert-Butyl 4-amino-4-methylpiperidine-1-carboxylate
OR308122-1G OR308122-5G
APOSOR308122-1GEA 687 DKK
APOSOR308122-1G APOSOR308122-5G
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03265497
CAS-nummer: 343788-69-2