4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Phenyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
OR30811-1G OR30811-250MG
APOSOR30811-1GEA 872 DKK
APOSOR30811-1G APOSOR30811-250MG
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085758
CAS-nummer: 182491-21-0