3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR308103-1G OR308103-5G
APOSOR308103-1GEA 1380 DKK
APOSOR308103-1G APOSOR308103-5G
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone 96%
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone
Formel: C₅H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100969
CAS-nummer: 183616-18-4