cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl (cis-3-hydroxycyclobutyl)carbamate
OR308102-1G OR308102-5G OR308102-25G
APOSOR308102-1GEA 632 DKK
APOSOR308102-1G APOSOR308102-5G APOSOR308102-25G
cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formel: C₉H₁₇NO₃
Molekylvægt: 187.24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038208
CAS-nummer: 389890-43-1